Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Tång i rostfritt stål
Längd (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Design:
Böjd
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Trubbig |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |
| Design | Rak |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 115 mm |
| Mått (L x B) | 115 L mm |
| Typ | Tång |