Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Tång i rostfritt stål
Produktkod. p-8006520
Längd (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Design:
Böjd
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10543952
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 3030
Bara null kvar
Specifikationer
Tipsstil Bra
Antal per förpackning 1 förpackning
Design Rak
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 105 mm
Mått (L x B) 105 L mm
Typ Tång