Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Tång i rostfritt stål
Längd (metrisk):
300 mm
Beskrivning
- Tipsstil: Rak/trubbig spets
- Längd: 300mm
- Vikt: 0,1 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Rak, trubbig |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Kvantitet (antal per ärende) | Vardera |
| Typ | Tång |