Läs mer
S Murray and Co™ Tång i rostfritt stål
Längd (metrisk):
110 mm
125 mm
Tipsstil:
Rak
Spateländar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stainless Steel forceps
- For dissection applications
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Forceps |
| Material | Stainless Steel |
| För användning med (applikation) | Dissection applications |
| Kvantitet | Each |
| Tipsstil | Rak |
| Längd (metrisk) | 125 mm |