Beskrivning
- Tång i rostfritt stål
- Raka, tandade käkar
- Trubbiga runda ändar
- 300 mm längd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laboratorietång/pincett |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 300 mm |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Tipsstil | Trubbig |