Läs mer
Tenak™ Stainless Steel Freezer Rack, 130 mm Box Height
Handla allt TENAK Produkter
Positioner:
6
8
10
12
15
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- For use with freezers
- Constructed of stainless steel
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 2 x 5 |
| Håller | Boxes |
| Material | Stainless Steel |
| Positioner | 10 |
| För användning med (utrustning) | Freezers |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |