Läs mer
Fisherbrand™ Frysställ i rostfritt stål
Produktkod. 11786013 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Hyllor:
Svängbara utdragbara lådor
Vertikala låsstänger
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hyllor Förpackningsstorlek
11786013 Svängbara utdragbara lådor Varje
12902690 Vertikala låsstänger Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11786013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3235.00 SEK
    2363.32 SEK / Paket med 1
    Save 871.68 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara analysplattor och PCR-ställ säkert i stålfrysställ. Frysställ i rostfritt stål finns i två stilar: låsstångsställ som tillåter stapling av analysplattor eller horisontella lådställ för enkel åtkomst av lådan. Båda stilarna har 16 fack med säker kryoförvaring.
För kryoförvaring i upprättstående frysar.
  • Tillverkad av korrosionsbeständigt rostfritt stål.
  • För analysplatta, PCR-ställ och kryogen tublåda.
  • Designad för att passa i de flesta vanliga upprättstående frysar.
  • Stabila behållare med 4 nivåer av förvaring, ger totalt 16 förvaringsfack.
  • Trådhandtag på framsidan gör det enkelt att ta bort hyllan från frysen.
Frysställ med låsstång:
  • Racket inkluderar fyra vertikala låsstänger över sidoöppningen för att säkra innehållet på plats.
  • Tillåter stapling av korta analysplattor i varje fack (ingår ej):
    • 96-brunnars analysplattor (rymmer 3 per fack, upp till 48 totalt)
    • 24-brunnars analysplattor (rymmer 2 per fack, upp till 32 totalt)
    • 96-Deep Well Assay-plattor (rymmer 1 per fack, upp till 16 totalt)
    • 96-brunnars PCR-ställ (rymmer 1 per fack, upp till 16 totalt)
Horisontell lådfryshylla
  • Horisontellt lådsystem ger enkel åtkomst till lådan
  • Lådorna har ett stopp som svängs ned när det är helt utdraget
  • Lådhandtag i polykarbonat ger ett användarvänligt grepp
  • Inkluderar ett spår och etikett för låda/providentifiering
  • Idealisk för standardboxar upp till 133 x 133 x 53 mm i storlek
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Silver
Håller Lådor (2 tum)
Material Rostfritt stål
Positioner 16
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För standard PCR-ställ och kryogent ställ (upp till 133 x 133 x 53 mm) förvaring i upprättstående frysar
Antal ställ 4
Antal per förpackning 1 vardera
Kvantitet 1 st
Mått (L x B x H) 571 x 139 x 238 mm
Längd (metrisk) 571 mm
Längd (engelska) 22,5 tum
Bredd (engelska) 5,5 tum
Höjd (engelska) 9,4 tum
Produkttyp Frysställ
Hyllor Svängbara utdragbara lådor
Höjd (metrisk) 238 mm
Array 4 x 4
Bredd (metrisk) 139 mm