Läs mer
Fisherbrand™ Frysställ i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
Hyllor:
Svängbara utdragslådor
Vertikala låsstänger
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För kryoförvaring i upprättstående frysar.
- Tillverkad av korrosionsbeständigt rostfritt stål.
- För analysplatta, PCR-ställ och kryogen tublåda.
- Designad för att passa i de flesta vanliga upprättstående frysar.
- Stabila behållare med 4 nivåer av förvaring, ger totalt 16 förvaringsfack.
- Trådhandtag på framsidan gör det enkelt att ta bort hyllan från frysen.
- Racket inkluderar fyra vertikala låsstänger över sidoöppningen för att säkra innehållet på plats.
- Tillåter stapling av korta analysplattor i varje fack (ingår ej):
- 96-brunnars analysplattor (rymmer 3 per fack, upp till 48 totalt)
- 24-brunnars analysplattor (rymmer 2 per fack, upp till 32 totalt)
- 96-Deep Well Assay-plattor (rymmer 1 per fack, upp till 16 totalt)
- 96-brunnars PCR-ställ (rymmer 1 per fack, upp till 16 totalt)
- Horisontellt lådsystem ger enkel åtkomst till lådan
- Lådorna har ett stopp som svängs ned när det är helt utdraget
- Lådhandtag i polykarbonat ger ett användarvänligt grepp
- Inkluderar ett spår och etikett för låda/providentifiering
- Idealisk för standardboxar upp till 133 x 133 x 53 mm i storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Frysställ |
| Array | 4 x 4 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Silver |
| Håller | Lådor (2 tum) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 16 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | Svängbara utdragslådor |
| Staplingsbar | Ja |
| Visa mer |