Läs mer
Gilson™ Stainless Steel Frit
Produktkod. 12993130
Change view
Porositet:
0,5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porositet Förpackningsstorlek
12993130 0,5 μm Varje
1 options
Produktkod. 12993130 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 0201054
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Diameter (metrisk) Frit 0.23 cm
Diameter (metrisk) ring 0.63 cm
För användning med (utrustning) HPLC Systems
Material Stainless Steel
Porositet 0,5 μm
Tjocklek (metrisk) 0.16 cm
Typ Frit