Läs mer
Gilson™ Stainless Steel Frit
Produktkod. 12933130
Change view
Porositet:
2 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porositet Förpackningsstorlek
12933130 2 μm Varje
1 options
Produktkod. 12933130 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 0201001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Diameter (metrisk) Frit 0.23 cm
Diameter (metrisk) ring 0.63 cm
För användning med (utrustning) For Inline Solvent Filter
Material Stainless Steel
Porositet 2 μm
Tjocklek (metrisk) 0.16 cm
Typ Frit