Läs mer
Gilson™ Stainless Steel Frit
Produktkod. 12933140
Change view
Porositet:
10 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porositet Förpackningsstorlek
12933140 10 μm Varje
1 options
Produktkod. 12933140 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 0201057
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Diameter (metrisk) Frit 0.48 cm
Diameter (metrisk) ring 0.63 cm
För användning med (utrustning) HPLC Systems
Material Stainless Steel
Porositet 10 μm
Tjocklek (metrisk) 0.16 cm
Typ Frit