Läs mer
Gilson™ Frit i rostfritt stål
Produktkod. 12923200
Change view
Porositet:
20μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porositet Förpackningsstorlek
12923200 20μ m Varje
1 options
Produktkod. 12923200 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 4271159
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Frit 1.9 cm
Diameter (metrisk) ring 2.24 cm
Material Rostfritt stål
Porositet 20μ m
Tjocklek (metrisk) 0.16 cm
Typ Frit