Läs mer
Gilson™ Frits i rostfritt stål
Produktkod. 12975680
Change view
Porositet:
2μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porositet Förpackningsstorlek
12975680 2μ m Varje
1 options
Produktkod. 12975680 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 0201079
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 0.96 mm
Diameter (metrisk) ring 3.17 mm
Material Rostfritt stål
Porositet 2μ m
Tjocklek (metrisk) 0.76 mm
Typ Frit