Läs mer
Gilson™ Frits i rostfritt stål
Produktkod. 12965690
Change view
Porositet:
2μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Porositet Förpackningsstorlek
12965690 2μ m Varje
1 options
Produktkod. 12965690 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 0201044
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 0.96 mm
Diameter (metrisk) ring 4.87 mm
För användning med (utrustning) Mikrofilter
Material Rostfritt stål
Porositet 2μ m
Tjocklek (metrisk) 0.78 mm
Typ Frit