Läs mer
Bochem™ Tratt i rostfritt stål
Produktkod. 10018510
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Höjd (metrisk):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Produktkod. 10018510
Brand: Bochem™ 8843
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för ett brett spektrum av applikationer. Bochem™ Rostfri ståltratt har en konisk form.
  • Hantera
  • Med luftkanal
  • Rör konisk form
  • 18/10 Rostfritt stål
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 150 mm
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 190 mm