Läs mer
Bochem™ Tratt i rostfritt stål
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Höjd (metrisk):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Beskrivning
- Hantera
- Med luftkanal
- Rör konisk form
- 18/10 Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 250 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 260 mm |