Läs mer
Bochem™ Tratt i rostfritt stål
Produktkod. p-8004952
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Höjd (metrisk):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Produktkod. 10748741
Brand: Bochem™ 8841
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för ett brett spektrum av applikationer. Bochem™ Rostfri ståltratt har en konisk form.
  • Hantera
  • Med luftkanal
  • Rör konisk form
  • 18/10 Rostfritt stål
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 17mm
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 125 mm