Läs mer
Cole-Parmer™ Tratt i rostfritt stål
Produktkod. p-8004953 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
67 ml
70 ml
188 ml
350 ml
385 ml
658 ml
Höjd (metrisk):
82,55 mm
104,1 mm
134,6 mm
160 mm
180,3 mm
210,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11761856
Brand: Cole-Parmer™ 0726500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trattar i rostfritt stål är ett laboratoriematerial som du kommer att lita på för många års användning.
  • Håll dig i lager med vårt urval av medium gauge, 304 rostfria trattar
  • Finns i olika kapaciteter och övergripande storlekar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 385 ml
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 134,6 mm