Läs mer
Nickel Electro™ Rostfria ståltrattar
Produktkod. 12953621 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12953621
Brand: Nickel Electro™ FUNSS080H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna tåliga tratt i rostfritt stål, brottsäker, fläcksäker och lätt att rengöra gör den till ett idealiskt val för de flesta laboratorie- och forskningsmiljöer.
  • Laboratorietratt, med handtag, rostfritt stål 304 spec 18/8 icke-magnetisk, ljus finish
  • Slitstark tratt i rostfritt stål, brottsäker, fläcksäker och lätt att rengöra
  • Kan användas med eller utan filtermembran för gravitationsfiltrering samt enkla trattprocedurer
  • Flöjten är ventilerad för att tillåta fullständigt, ohämmat flöde
  • Kan användas med vätskor eller fasta ämnen
  • Handtaget kan även användas som en bekväm upphängningspunkt när den inte används
  • Slät finish på invändiga ytor gör tratten lätt att rengöra eller sterilisera (sterilisera)
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Inkluderar Ventilerad flöjt