Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Gavellock i rostfritt stål
Produktkod. 12778888 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
2 och 4 L upprörda bad
22 och 28 L Orörda och skakande vattenbad
5 och 14 L upprörda bad
8 och 10 L Orörda och skakande vattenbad
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12778888 22 och 28 L Orörda och skakande vattenbad Varje
11429519 2 och 4 L upprörda bad Varje
11449519 5 och 14 L upprörda bad Varje
11439519 8 och 10 L Orörda och skakande vattenbad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12778888 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer SL122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat genom att hålla proverna i ett vattenbad fria från föroreningar och spara energi. Designad för full användning av hela bredden av en Clifton™ vattenbad, Clifton™ Rostfria gavellock hjälper till att minska energiförbrukningen och driftskostnaderna.
  • Designad för att tillåta full användning av hela bredden av en Clifton™ vattenbad
  • Hjälper till att minska avdunstning
  • Hjälper till att hålla proverna i ett vattenbad fria från föroreningar och sparar energi
  • Tillåter utökad användning av badet, ända in i tankens kanter
  • Inga dropppunkter för att kontaminera prover
  • Lockets design säkerställer att allt kondensat går tillbaka till badet
  • Isolerade handtag för säker användning
  • Minskar energiförbrukning och driftskostnader för din Clifton vattenbad
  • Lägsta höjd på gaveln är 45 mm över badkaret
Specifikationer
För användning med (utrustning) 22 och 28 L Orörda och skakande vattenbad
Material Rostfritt stål