Läs mer
WLD Tec™ Gassäkerhetsadapter i rostfritt stål
Produktkod. 10660574
Change view
Längd (metrisk):
0,5 m
Produktkod. Längd (metrisk)
10660574 0,5 m
1 options
Produktkod. 10660574 Leverantör WLD Tec™ Leverantörsnummer 6.000.820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2814.00 SEK
    2181.07 SEK / Paket med 1
    Save 632.93 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Adapter
Längd (metrisk) 0,5 m
Material Rostfritt stål
Inkluderar Integrerad tryckregulator 50 mbar för gaspatron, stativ i rostfritt stål