Läs mer
Stainless Steel gauze, 325 mesh woven from 0.036mm (0.0014in) dia wire, Type 316
Produktkod. 15474075
Change view
Kvantitet:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474075 300 x 300 mm Varje
15454075 75 x 75 mm Varje
15464075 150 x 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15474075 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046715.HB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Gaze av rostfritt stål, typ 316 används för att väva trådduk som har omfattande användning i kemisk bearbetning när bättre korrosionsbeständighet krävs än de vanliga krom-nickel-typerna. Det används också i medicinsk, farmaceutisk, laboratorie-, halvledare-, livsmedels-, marin-, avloppsvatten- och vattenreningsutrustning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stainless Steel gauze, Type 316
Namnnotering 325 mesh woven from 0.036mm (0.0014 in.) dia. wire
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
Kvantitet 300 x 300 mm
Maskstorlek 325 Mesh
Odör Odorless
Form Wire Cloth
MDL-nummer MFCD00148499
Löslighetsinformation Insoluble in water.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stainless Steel gauze, Type 316
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.