Läs mer
Gaze av rostfritt stål, 80 mesh vävd av 0,14 mm (0,0055 tum) dia tråd, typ 316, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Gaze av rostfritt stål, typ 316 används för att väva trådduk som har omfattande användning i kemisk bearbetning när bättre korrosionsbeständighet krävs än de vanliga krom-nickel-typerna. Det används också i medicinsk, farmaceutisk, laboratorie-, halvledare-, livsmedels-, marin-, avloppsvatten- och vattenreningsutrustning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stainless Steel gauze, Type 316 |
| Namnnotering | 80 mesh woven from 0.14mm (0.0055 in.) dia. wire |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt% |
| Kvantitet | 150 x 150 mm |
| Maskstorlek | 80 Mesh |
| Odör | Odorless |
| Form | Wire Cloth |
| MDL-nummer | MFCD00148499 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
Säkerhet och hantering
- tainless Steel gauze, Type 316
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H372-Orsakar organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.