Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ GC-rör i rostfritt stål
Produktkod. p-7114376
Change view
Total längd (metrisk):
10 m
2 m
25 m
5 m
Diameter (metrisk) Inre:
0,25 mm
0,50 mm
0,8 mm
2,2 mm
Förpackningsstorlek:
2m
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre unitSize
15258723 2 m 2,2 mm 2m
15268723 2 m 0,8 mm 2m
10572393 25 m 0,50 mm Varje
15248723 10 m 0,8 mm Varje
10532013 5 m 0,8 mm Varje
15218723 25 m 0,25 mm Varje
15238723 5 m 2,2 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15258723 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 0624173
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har ett slätt, rent hål för användning i HPLC-system.
  • Jämnt och rent hål
  • Levereras i spolar
  • Levereras rengjord och passiverad
Specifikationer
Typ Slangar
Inkluderar Jämnt och rent hål
Diameter (metrisk) Inre 2,2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 3.1 mm
Total längd (metrisk) 2 m