Läs mer
Hanna Instruments™ Generellt ändamål förlängd längd K-Type termoelementsond
Produktkod. 10218710
Change view
Diameter (metrisk) sond:
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) sond Förpackningsstorlek
10218710 5 mm Varje
1 options
Produktkod. 10218710 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI766E2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1317.75 SEK
    1078.62 SEK / Paket med 1
    Save 239.13 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Få mycket exakta temperaturavläsningar av en mängd olika vätske- och luft/gasprover. Hanna Instruments™ General Purpose Extended Length K-Type Thermocouple Probe är en extra lång, penetrations-/spetssond med handtag utformad för användning med en termoelementtermometer.
Den generella termoelementsonden av typen K-typ med utökad längd med handtag är designad för att mäta temperaturen hos otaliga ämnen, allt från flytande och halvfasta ämnen till luft och gas. Svarstiden för en mätning påverkas av sensorns position i förhållande till ämnet som mäts. Den runda, spetsiga spetskonstruktionen ger en snabb 6-sekunders respons för en temperaturavläsning.
  • Stark, korrosionsbeständig, rostfri konstruktion
  • Kan mäta ytor upp till 900 °C (1650 °F)
  • Kabel sträcker sig 1 m (3,3 fot) från handtaget till mätarens termoelementkontakt
  • Förlängd längd, 220 mm (8,6 tum) sond
  • Snabb svarstid: 6 sekunder (90 % av slutvärdet)
Specifikationer
Diameter (engelska) Sond 0,20 tum.
Diameter (metrisk) sond 5 mm
För användning med (applikation) Temperaturavläsningar av vätskor, halvfasta ämnen och luft/gas
Längd (engelska) Kabel 3.3 ft.
Längd (engelska) Totalt 12,8 tum.
Längd (engelska) Sond 8,6 tum
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) Totalt 325 mm
Längd (metrisk) sond 220 mm
Material Rostfritt stål
Mätningstid 6 sek.
Sondtyp Generellt ändamål, termoelementsond av K-typ
Produkttyp Termoelementsond med handtag
Beskrivning Rund, spetsig spetssond med handtag
Max. Temperatur (metrisk) 900 °C
Min. Temperatur (metrisk) 900 °C
Temperaturområde (metriskt) 900 °C
För användning med (utrustning) Termoelement termometer