Läs mer
Bochem™ Graderade skopor i rostfritt stål med basring
Produktkod. 10137390
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10137390 10 l
10147390 15 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10137390 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8315
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Produkttyp Graderad hink
Kapacitet (metrisk) 10 l
Material Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 280 mm
Höjd (metrisk) 235 mm
Inkluderar Med basring