Läs mer
Bochem™ Graderade skopor i rostfritt stål
Produktkod. 10683511
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 l
15 l
Diameter (metrisk) Yttre:
280 mm
285 mm
310 mm
Höjd (metrisk):
210 mm
235 mm
305 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk)
10683511 15 l 310 mm 305 mm
10312911 - 280 mm 235 mm
10182741 8 l 285 mm 210 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10683511 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8324
Beräknad leverans: 04-01-2027
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ Graderade skopor i rostfritt stål har en liters gradering.
  • Utan basring
  • Graderad per 1 liter
  • Lock måste beställas separat
Specifikationer
Produkttyp Graderad hink
Kapacitet (metrisk) 15 l
Examen 1 L
Material Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 310 mm
Höjd (metrisk) 305 mm