Läs mer
Bochem™ Graderad måttkanna med pip
Beskrivning
- Med pip för enkel upphällning
- Graderad i steg om 1L
- Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
- Lock beställs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Graderad måttkanna |
| Diameter (metrisk) Yttre | 270 mm |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |