Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfritt stål Griffin-stil bägare
Produktkod. 11712335 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
600 mL
1200 mL
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11712335
Brand: Cole-Parmer™ 0720560
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa bägare för en mängd olika applikationer. Cole-Parmer™ Griffinbägare i rostfritt stål är idealiska för allmän omrörning eller mätning av lösningar. Bägare har en lätt hällbar kant för färre spill.
Använd dessa bägare för en mängd olika applikationer. Cole-ParmerTM rostfria bägare i Griffin-stil är idealiska för allmän omrörning eller mätning av lösningar. Bägare har en lätt hällbar kant för färre spill.
Griffinliknande bägare med hällpip har full kapacitetsmärke nära toppen för att säkerställa exakt mätning.
  • Hållbar, ekonomisk blandningskapacitet
  • Tillverkad av medium gauge 304 rostfritt stål
  • Icke-frätande
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 105mm
Kapacitet (metrisk) 1200 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 155mm
Temperatur (metrisk) Max. Drift 426,7 °C
Typ Bägare
Sterilitet Sterila