Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfritt stål Griffin-stil bägare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
600 mL
1200 mL
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd dessa bägare för en mängd olika applikationer. Cole-ParmerTM rostfria bägare i Griffin-stil är idealiska för allmän omrörning eller mätning av lösningar. Bägare har en lätt hällbar kant för färre spill.
Griffin-style beakers with pouring spout have full capacity mark near the top to assure accurate measuring.
- Durable, economical mixing capabilities
- Made of medium gauge 304 Stainless Steel
- Non-corrosive
- Easy to clean
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 140mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Material | Stainless Steel |
| Höjd (metrisk) | 140mm |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 426.7°C |
| Typ | Beaker |
| Sterilitet | Sterile |