Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfritt stål Griffin-stil bägare
Produktkod. 11782315 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
600 mL
1200 mL
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11782315 600 mL Varje
11762315 125 mL Varje
11712335 1200 mL Varje
11722335 2000 mL Varje
11732335 3000 mL Varje
11742335 4000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11782315 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0720550
Beräknad leverans: 16-12-2026
Använd dessa bägare för en mängd olika applikationer. Cole-Parmer™ Griffinbägare i rostfritt stål är idealiska för allmän omrörning eller mätning av lösningar. Bägare har en lätt hällbar kant för färre spill.
Använd dessa bägare för en mängd olika applikationer. Cole-ParmerTM rostfria bägare i Griffin-stil är idealiska för allmän omrörning eller mätning av lösningar. Bägare har en lätt hällbar kant för färre spill.
Griffinliknande bägare med hällpip har full kapacitetsmärke nära toppen för att säkerställa exakt mätning.
  • Hållbar, ekonomisk blandningskapacitet
  • Tillverkad av medium gauge 304 rostfritt stål
  • Icke-frätande
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 85mm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 120mm
Temperatur (metrisk) Max. Drift 426,7 °C
Typ Bägare
Sterilitet Sterila