Läs mer
Cole-Parmer™ Griffin-bägare i rostfritt stål med Easy-Pour-kant
Produktkod. 11772315 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
66.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11772315 66.6 mm Varje
1 options
Produktkod. 11772315 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0720540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 SEK
    784.67 SEK / Paket med 1
    Save 67.33 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Säkerställ noggrann mätning med dessa bägare. Cole-Parmer™ Griffin-bägare i rostfritt stål med Easy-Pour-kant är utmärkt för högre temperaturer och allmän omrörning eller mätning av lösningar.
  • Hållbar, ekonomisk blandningskapacitet
  • Medium gauge 304 SS
  • Mät volymer enkelt med interna graderingsmarkörer
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 80 mm
Produkttyp Bägare
Diameter (metrisk) Yttre 66.6 mm