Läs mer
SPEX™ Slipkula i rostfritt stål
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
För användning med (utrustning):
3114 Slipflaska i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Slitstark och tuff slipkula lämplig för allmänslipning
- Hög hållbarhet och effektivitet med måttlig motståndskraft mot nötning
- Motstår kemiska angrepp
- Typisk sammansättning: Huvudelement– Fe, Cr; Mindre element– Ni, Mn, S, Si
- Hårdhet: Mohs 5-5 1/2; Rockwell– C 55-60
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 6.35 mm |
| För användning med (utrustning) | 3114 Slipflaska i rostfritt stål |
| Material | Rostfritt stål |
| Förpackningsmängd | 4 bollar |