Beskrivning
- Lämplig för användning med Cole-Parmer™ Geno/Grinder™ homogenisatorer.
- Optimera din prestanda Geno/Grinder™ homogenisatorer med ett brett utbud av slipkulor som passar din applikation.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipande bollar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) | 0,37 tum. |
| Diameter (metrisk) | 9,5 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för slipning av små vävnadsprover |
| För användning med (utrustning) | Slipbollsdispenser av Geno/Grinder |