Beskrivning
- Lämplig för användning med Cole-Parmer™ Geno/Grinder™ homogenisatorer.
- Optimera din prestanda Geno/Grinder™ homogenisatorer med ett brett utbud av slipkulor som passar din applikation.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipande bollar |
| Diameter (engelska) | 0,43 tum. |
| Diameter (metrisk) | 1,1 cm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för slipning av stora eller tuffa prover |
| För användning med (utrustning) | 24-brunnars titerplattor, 15 mL korta polykarbonatflaskor av Geno/Grinder™ |
| Material | Rostfritt stål (440 C) |