Läs mer
RETSCH Slipkulor i rostfritt stål
Produktkod. 11727664 Handla allt Retsch Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Planetary Ball Mill PM 400
Reaktionsflaskor
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11727664 Reaktionsflaskor 4 mm Paket med 200
10208591 Planetary Ball Mill PM 400 40 mm Varje
10196541 Reaktionsflaskor 3 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11727664 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 224550001
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Designad för användning med Retsch™ blandarkvarnar. Retsch™ Slipkulor av rostfritt stål är idealiska för störningar av biologiska celler såväl som för DNA/RNA-extraktion.
  • För användning med blandarkvarnar MM 200 och MM 400
Specifikationer
Produkttyp Slipande bollar
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med (utrustning) Reaktionsflaskor
Material Rostfritt stål