Läs mer
RETSCH Slipburk i rostfritt stål
Produktkod. 10504041 Handla allt Retsch Produkter
För användning med (utrustning):
For MM 200
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10504041
Brand: RETSCH 02.462.0057
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa slipburkar för torr, våt och kryogen malning av små prover. Retsch™ Slipburkar i rostfritt stål har en självcentrerande mekanism och en skruvtoppsdesign för läckagesäker slipning.
  • Screw-top grinding jars
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Retsch mills
Specifikationer
Produkttyp Grinding Jar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
För användning med (utrustning) For MM 200
Material Stainless Steel