Läs mer
RETSCH Slipburk i rostfritt stål
Produktkod. 15370994 Handla allt Retsch Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För CryoMill
För EMAX
För MM 200
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
5 ml
10 ml
35 ml
50 ml
125 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15370994 För CryoMill 35 ml Varje
10504041 För MM 200 1,5 ml Varje
14821631 För CryoMill 10 ml Varje
10034170 För MM 200 10 ml Varje
15300974 För EMAX 125 ml Varje
15370964 För EMAX 50 ml Varje
10399770 För MM 200 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15370994 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 01.462.0333
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Använd dessa slipburkar för torr, våt och kryogen malning av små prover. Retsch™ Slipburkar i rostfritt stål har en självcentrerande mekanism och en skruvtoppsdesign för läckagesäker slipning.
  • Slipburkar med skruv
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • För användning med Retsch kvarnar
Specifikationer
Produkttyp Slipburk
Kapacitet (metrisk) 35 ml
För användning med (utrustning) För CryoMill
Material Rostfritt stål