Läs mer
RETSCH Slipburk i rostfritt stål
Handla allt Retsch Produkter
För användning med (utrustning):
För MM 200
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Screw-top grinding jars
- Available in a variety of sizes
- For use with Retsch mills
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Grinding Jar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| För användning med (utrustning) | För MM 200 |
| Material | Stainless Steel |