Läs mer
DWK Life Sciences Handtag i rostfritt stål, för färgningsbricka
Produktkod. 11736978 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11736978
Brand: DWK Life Sciences 290750002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handtaget i rostfritt stål gör att färgbrickan kan tas bort utan direkt kontakt med färgningslösningen.
Mikroskopi är en metod för att betrakta föremål som ligger utanför det mänskliga ögats upplösning och kan undersökas. Objekten som ska observeras förstoras så mycket att de kan visas som bilder. För provberedning skärs föremålen som ska undersökas i mycket tunna skivor. Dessa sektioner appliceras sedan på ett objektglas och täcks med ett täckglas och lämpliga lösningar. För att se sektionerna under mikroskopet måste sektionerna på objektglaset fyllas i ett färgningstråg och färgas med en lämplig färgningslösning.
  • Kan fästas separat och inte permanent på färgstället, vilket gör det enkelt att sätta in och ta bort objektglasen
  • Gör att färgstället kan placeras säkert i färgningslådan samtidigt som direktkontakt med färgningslösningen kan undvikas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Transport av färgbrickor; Upphängning av färgstället
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10/Pk.