Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål HC-75 (H+)
Produktkod. 10074722
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
10074722 Varje
1 options
Produktkod. 10074722 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15165.00 SEK
    14368.67 SEK / Paket med 1
    Save 796.33 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Kolumnkapacitet 12 mekv/kolumn
Partikelstorlek 9μ m
Stationär fas HC-75 (H+)
Diameter (metrisk) Inre 4.1 mm
Diameter (metrisk) 4.1 mm