Läs mer
Buerkle™ Isborr i rostfritt stål
Produktkod. 16585200 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk) yttre topp:
10 mm
21 mm
54 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) yttre topp Förpackningsstorlek
16585200 10 mm -
11866393 21 mm Varje
10300020 54 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16585200 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53230190
I lager
Buerkle™ Rostfritt stål isborr är en provtagare för djupfrysta och halvfasta ämnen inom livsmedelsindustrin.
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Steriliserbar
  • 20 cm borrdjup
  • Den skarpa sågkronan på den mycket robusta ihåliga borren skär snabbt in i provet
  • Ett cylindriskt prov (tvärsnittsprov) på upp till 20 cm kan skäras ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Isborrare
Material Rostfritt stål (AISI 316 L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571))
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning ID 8 mm
Certifikat och efterlevnad Materialcertifikat
För användning med (applikation) Isprovtagning
För användning med (utrustning) Borrmaskin
Diameter (engelska) Kärna 0.31 in.
Diameter (engelska) Yttre 0.39 in.
Diameter (engelska) Yttre Top 1,97 tum.
Diameter (metrisk) kärna 8 mm
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Diameter (metrisk) yttre topp 10 mm
Djup (engelska) 3.94 in.
Djup (metriskt) 100 mm
Längd (engelska) 5.12 in.
Längd (metrisk) 130 mm