Läs mer
Buerkle™ Isborr i rostfritt stål
Produktkod. p-8002779 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) yttre topp:
10 mm
21 mm
54 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16585200
Brand: Buerkle™ 53230190
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Rostfritt stål isborr är en provtagare för djupfrysta och halvfasta ämnen inom livsmedelsindustrin.
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Steriliserbar
  • 20 cm borrdjup
  • Den skarpa sågkronan på den mycket robusta ihåliga borren skär snabbt in i provet
  • Ett cylindriskt prov (tvärsnittsprov) på upp till 20 cm kan skäras ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Isborrare
Material Rostfritt stål (AISI 316 L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571))
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning ID 8 mm
Certifikat och efterlevnad Materialcertifikat
För användning med (applikation) Isprovtagning
För användning med (utrustning) Borrmaskin
Diameter (engelska) Yttre Top 1,97 tum.
Diameter (metrisk) yttre topp 10 mm
Längd (metrisk) 100 mm