Läs mer
Buerkle™ Isprovtagare i rostfritt stål
Produktkod. 10388862 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
550 mm
1050 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10388862 300 mm Varje
10585613 550 mm Varje
10444632 1050 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10388862 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53390300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6615.00 SEK
    6227.48 SEK / Paket med 1
    Save 387.52 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagare utvecklad för provtagning från frysta, högviskösa, pastaliknande material som glass och liknande ämnen. Den borrformade fräsen skruvar in sig själv i frysvarorna när de roteras. Uppsamlingscylindern kan enkelt tas loss via en bajonettkoppling.
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404), elektropolerat
  • Steriliserbar
  • Enkel rengöring
  • Uppsamlingscylinder 38 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Isprovtagare
Material Rostfritt stål (AISI 316 L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571))
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (applikation) För provtagning från fryst
Längd (metrisk) 300 mm