Läs mer
Buerkle™ Isprovtagare i rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
550 mm
1050 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stål AISI 316L (1.4404), elektropolerat
- Steriliserbar
- Enkel rengöring
- Uppsamlingscylinder 38 mm Ø
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Isprovtagare |
| Material | Rostfritt stål (AISI 316 L (1.4404)) |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| För användning med (applikation) | För provtagning från fryst |
| Längd (metrisk) | 1050 mm |