Läs mer
Buerkle™ Isprovtagare i rostfritt stål
Produktkod. p-8011250 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
550 mm
1050 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10388862
Brand: Buerkle™ 53390300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provtagare utvecklad för provtagning från frysta, högviskösa, pastaliknande material som glass och liknande ämnen. Den borrformade fräsen skruvar in sig själv i frysvarorna när de roteras. Uppsamlingscylindern kan enkelt tas loss via en bajonettkoppling.
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404), elektropolerat
  • Steriliserbar
  • Enkel rengöring
  • Uppsamlingscylinder 38 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Isprovtagare
Material Rostfritt stål (AISI 316 L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571))
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (applikation) För provtagning från fryst
Längd (metrisk) 300 mm