Beskrivning
- Stainless steel immersion basin
- Basin for the immesrsion and cleaning of materials.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 11.9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 45 l |
| Färg | Gray |
| Material | Stainless Steel |
| Bredd (engelska) | 26.38 in. |
| Bredd (metrisk) | 670.00 mm |
| Höjd (engelska) | 36.81 in. |
| Höjd (metrisk) | 935.00 mm |
| Vikt (engelska) | 52.91 lb. |
| Vikt (metrisk) | 24 kg |