Läs mer
Heidolph™ Impeller i rostfritt stål
Produktkod. 10727641 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Längd (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10727641 400 mm Varje
1 options
Produktkod. 10727641 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5092100000
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål (AISI 316L), är detta pumphjul idealiskt för gasning av vätskor och för blandningsuppgifter med låg eller medelviskositet upp till< 500 mPa s.
  • För applikationer som kräver en medelhastighet
  • För blandningsuppgifter med låg eller medelviskositet upp till <500 mPa s
  • Idealisk för gasning av vätskor
  • Detta pumphjul skapar ett radiellt flöde
  • Tillverkad av rostfritt stål (AISI 316L), Turbin dia. 50 mm, längd 400 mm, pumphjulsaxel 8 mm dia., maxhastighet 2 000 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) 2 tum
Diameter (engelska) Skaft 0,3 tum.
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Längd (engelska) 15,7 tum
Längd (metrisk) 400 mm
Kvantitet 1 st
Hastighet 2000 rpm
Typ Radialflödespumphjul
Viskositetsbetyg <500 mPas
Material Rostfritt stål