Läs mer
Swann-Morton™ Individuella folieförpackningar i rostfritt stål, sterila skalpeller, SM65
Produktkod. 15337576
Change view
Kvantitet:
25/Låda
Produktkod. Kvantitet
15337576 25/Låda
1 options
Produktkod. 15337576 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 5905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.00 SEK
    413.61 SEK / Paket med 25
    Save 105.39 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kan användas inom ett antal specialistområden.
  • Mångsidig.
  • Kan användas inom ett flertal discipliner.
    • Plastisk och rekonstruktiv kirurgi
    • Ortopedi
    • Kardiovaskulär kirurgi
    • Dental parodonti
  • Passar handtag SF1, SF2, SF3, SF4, SF13 och SF23.
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Sterilitet Sterila
Kvantitet 25/Låda
Förpackningstyp Individuellt förpackad