Läs mer
Sampling Systems™ Industriell skopa i rostfritt stål
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
Längd (metrisk):
180 mm
205 mm
230 mm
270 mm
Bredd (metrisk):
60 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lätt konstruktion
- Rostfritt stål
- Helsvetsad konstruktion
- Lätt att rengöra
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Avsluta | Polerad |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 205 mm |